Miristato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
M0479-25ML M0479-500ML M0479-100ML
TCIAM0479-25MLEA 16 EUR
TCIAM0479-25ML TCIAM0479-500ML TCIAM0479-100ML
Miristato de etilo ≥98.0% (por GC)
Miristato de etilo
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 309°C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 167°C
Número MDL: MFCD00008984
Núm. CAS: 124-06-1
EINECS: 204-675-4
Índice Merck: 14,06333
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8aaee6c6f8ab93955479e7d733cb3864dfacd6b&vid=f8aaee6c6f8ab93955479e7d733cb3864dfacd6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %