Miristato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
M0482-25ML M0482-500ML
TCIAM0482-25MLEA 16 EUR
TCIAM0482-25ML TCIAM0482-500ML
Miristato de metilo ≥98.0% (por GC)
Miristato de metilo
Formula: C₁₅H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,86715 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008983
Núm. CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ca0087c2121f54002e6007a5ecf1697236682d&vid=27ca0087c2121f54002e6007a5ecf1697236682d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %