Bromuro de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bromuro de tetrilamonio, Tetraetilamonio bromuro
T0094-25G T0094-500G
TCIAT0094-25GEA 16 EUR
TCIAT0094-25G TCIAT0094-500G
Bromuro de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BrN
MW: 210.16 g/mol
Pto. de fusión: 285°C
Número MDL: MFCD00011825
Núm. CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Índice Merck: 14,09199
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ed904e97bcdb01f1a71c12d219d6fe202c1391&vid=13ed904e97bcdb01f1a71c12d219d6fe202c1391&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency