Bromuro de tetrametilamonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0135-25G T0135-500G
TCIAT0135-25GEA 21 EUR
TCIAT0135-25G TCIAT0135-500G
Bromuro de tetrametilamonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de tetrametilamonio
Formula: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
Número MDL: MFCD00011626
Núm. CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60884d4403d377a303b90fe3e433e8a6565fb0bb&vid=60884d4403d377a303b90fe3e433e8a6565fb0bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency