Tetrametilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0136-25G T0136-500G
TCIAT0136-25GEA 17 EUR
TCIAT0136-25G TCIAT0136-500G
Tetrametilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de tetrametilamonio
Formula: (CH₃)₄NCl
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011628
Núm. CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0abdb045a6d68f186ae980c7f9df12ad066c5e4&vid=a0abdb045a6d68f186ae980c7f9df12ad066c5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency