Tetraoctilamonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1603-10G
T1603-25G
TCIAT1603-10GEA
35
EUR
TCIAT1603-10G
TCIAT1603-25G
Tetraoctilamonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetraoctilamonio bromuro
Formula:
C₃₂H₆₈BrN Pto. de fusión: ~ 96 °C Pto. de inflamación: 100 °C |
Número MDL:
MFCD00011863 Núm. CAS: 14866-33-2 EINECS: 238-936-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 99.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |