Tetrapentilamonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1432-25G T1432-5G
TCIAT1432-25GEA 83 EUR
TCIAT1432-25G TCIAT1432-5G
Tetrapentilamonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrapentilamonio bromuro
Formula: C₂₀H₄₄BrN
Pto. de fusión: 103 °C
Densidad: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011856
Núm. CAS: 866-97-7
EINECS: 212-756-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02910929365518e83f478368d737dcfbf5931dc5&vid=02910929365518e83f478368d737dcfbf5931dc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency