Ortosilicato de tetrapropilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Silicato de tetrapropilo

T1174-25ML T1174-500ML
TCIAT1174-25MLEA 16 EUR
TCIAT1174-25ML TCIAT1174-500ML
Ortosilicato de tetrapropilo ≥98.0% (por GC)
Ortosilicato de tetrapropilo
Formula: C₁₂H₂₈O₄Si
MW: 264,44 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Densidad: 0,915 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009364
Núm. CAS: 682-01-9
EINECS: 211-659-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88e3d47cb44163645110587627e6466c5a91cf8b&vid=88e3d47cb44163645110587627e6466c5a91cf8b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR