Tiocianato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Etilo tiocianato
T0200-25ML T0200-500ML
TCIAT0200-25MLEA 166 EUR
TCIAT0200-25ML TCIAT0200-500ML
Tiocianato de etilo ≥98.0% (por GC)
Tiocianato de etilo
Formula: C₃H₅NS
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Número MDL: MFCD00001834
Núm. CAS: 542-90-5
EINECS: 208-833-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61ea27fb839ed49080d046787b98a36e5a879da3&vid=61ea27fb839ed49080d046787b98a36e5a879da3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %