Ácido sórbico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido trans,trans-hexa-2,4-dienoico, Ácido hexa-2,4-dienoico
S0053-25G S0053-500G
TCIAS0053-25GEA 16 EUR
TCIAS0053-25G TCIAS0053-500G
Ácido sórbico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido sórbico
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 228°C
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002703
Núm. CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Índice Merck: 14,08721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ab102c2d1b6f9f6502dfe6da09dc6fbaa0372d&vid=c5ab102c2d1b6f9f6502dfe6da09dc6fbaa0372d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Acetone very faint turbidity