(E,E)-Hexa-2,4-dienoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl trans,trans-hexa-2,4-dienoate, (2E,4E)-Ethyl hexa-2,4-dienoate, Ethyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate, 2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Sorbic acid ethyl ester, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Ethyl (E,E)-hexa-2,4-dienoate
S0055-25ML S0055-500ML S0055-100ML
TCIAS0055-25MLEA 22 EUR
TCIAS0055-25ML TCIAS0055-500ML TCIAS0055-100ML
(E,E)-Hexa-2,4-dienoato de etilo ≥98.0% (por GC)
(E,E)-Hexa-2,4-dienoato de etilo
Formula: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Pto. Ebullición: 76°C
Densidad: 0,9405 g/cm³ (15.3 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00009296
Núm. CAS: 2396-84-1
EINECS: 219-258-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b503d48854a8f4ea18d01e1710f94c812084312&vid=9b503d48854a8f4ea18d01e1710f94c812084312&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %