Ácido fumárico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F0067-25G F0067-500G
TCIAF0067-25GEA 16 EUR
TCIAF0067-25G TCIAF0067-500G
Ácido fumárico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido fumárico
Formula: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Pto. Ebullición: 356
Pto. de fusión: 287°C
Pto. de inflamación: 273
Número MDL: MFCD00002700
Núm. CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Índice Merck: 14,04287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&vid=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency