Fumarato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0068-25ML
F0068-500ML
TCIAF0068-25MLEA
16
EUR
TCIAF0068-25ML
TCIAF0068-500ML
Fumarato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Fumarato de dietilo
Formula:
C₈H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 219°C Pto. de fusión: 2°C Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 111°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064455 Núm. CAS: 623-91-6 EINECS: 210-819-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |