Fumarato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F0069-25G
F0069-500G
TCIAF0069-25GEA
17
EUR
TCIAF0069-25G
TCIAF0069-500G
Fumarato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Fumarato de dimetilo
Formula:
C₆H₈O₄ Pto. Ebullición: 205°C Pto. de fusión: 102 °C Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064438 Núm. CAS: 624-49-7 EINECS: 210-849-0 Índice Merck: 14,04287 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 105.0 deg-C |