trans-2,6-Difluorocinnamic acid ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-3-(2,6-Difluorophenyl)acrylic acid
D4115-1G D4115-5G
TCIAD4115-1GEA 20 EUR
TCIAD4115-1G TCIAD4115-5G
trans-2,6-Difluorocinnamic acid ≥95.0% (por GC)
trans-2,6-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Número MDL: MFCD00010319
Núm. CAS: 102082-89-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0119902b5a08b5ffc8e8b6f0eaa21d2037e7f808&vid=0119902b5a08b5ffc8e8b6f0eaa21d2037e7f808&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C