Ácido 4-bromocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Bromophenyl)acrylic acid
B1690-25G B1690-5G
TCIAB1690-25GEA 77 EUR
TCIAB1690-25G TCIAB1690-5G
Ácido 4-bromocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromocinámico
Formula: C₉H₇BrO₂
MW: 227,06 g/mol
Número MDL: MFCD00004394
Núm. CAS: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c8e4e34e267c38e8e68d267c1e3de64e1b9872&vid=b7c8e4e34e267c38e8e68d267c1e3de64e1b9872&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine almost transparency