Ácido 4-clorocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
C0149-25G C0149-500G
TCIAC0149-25GEA 39 EUR
TCIAC0149-25G TCIAC0149-500G
Ácido 4-clorocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-clorocinámico
Formula: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 252…254 °C
Número MDL: MFCD00004396
Núm. CAS: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a43b81efbe516bafc0a1d4148dc13c47b9873abb&vid=615eede5c0d33da0c45b93b9d474f07225d09909&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity