Ácido 4-fluorocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
F0244-25G F0244-5G
TCIAF0244-25GEA 65 EUR
TCIAF0244-25G TCIAF0244-5G
Ácido 4-fluorocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-fluorocinámico
Formula: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Pto. de fusión: 209 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004395
Núm. CAS: 459-32-5
EINECS: 207-288-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5adf12edc826c7606c91fb88b8b58c858a60371&vid=a5adf12edc826c7606c91fb88b8b58c858a60371&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C