Ácido 4-nitrocinámico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0355-10G N0355-25G
TCIAN0355-10GEA 41 EUR
TCIAN0355-10G TCIAN0355-25G
Ácido 4-nitrocinámico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-nitrocinámico
Formula: C₉H₇NO₄
Número MDL: MFCD00007381
Núm. CAS: 619-89-6
EINECS: 210-617-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4681eb455cd9be310ec3847e4469736bafd11c4&vid=b9d81111fb9cabe8acf994fca10681defe5e0175&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency