Triisopropilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1533-100ML T1533-25ML T1533-5ML
TCIAT1533-100MLEA 66 EUR
TCIAT1533-100ML TCIAT1533-25ML TCIAT1533-5ML
Triisopropilsilano ≥98.0% (por GC)
Triisopropilsilano
Formula: C₉H₂₂Si
Pto. Ebullición: 166°C
Densidad: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00009657
Núm. CAS: 6485-79-6
EINECS: 464-880-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476a2193bc8767e9dbe4c499f615b0630f878d01&vid=476a2193bc8767e9dbe4c499f615b0630f878d01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %