Trietilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0662-250ML T0662-25ML
TCIAT0662-250MLEA 125 EUR
TCIAT0662-250ML TCIAT0662-25ML
Trietilsilano ≥98.0% (por GC)
Trietilsilano
Formula: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: –156,9 °C
Densidad: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –3°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009018
Núm. CAS: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc8965241e5ae4a2663c9fae8190fd4b27c2171&vid=4bc8965241e5ae4a2663c9fae8190fd4b27c2171&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %