Trifenilfosfina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0519-25G T0519-500G T0519-100G
TCIAT0519-25GEA 17 EUR
TCIAT0519-25G TCIAT0519-500G TCIAT0519-100G
Trifenilfosfina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Trifenilfosfina
Formula: C₁₈H₁₅P
Pto. Ebullición: 260°C
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003043
Núm. CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Índice Merck: 14,09743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&vid=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 80.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity