Bromuro de cinc ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cinc bromuro
Z0013-25G Z0013-300G
TCIAZ0013-25GEA 17 EUR
TCIAZ0013-25G TCIAZ0013-300G
Bromuro de cinc ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de cinc
Formula: Br₂Zn
MW: 225.2 g/mol
Pto. Ebullición: 697°C
Pto. de fusión: 394°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011294
Núm. CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,01029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf82e53e0b33c6e34dae9354da3ffea74cbb1287&vid=9f54803a93bbcc85a8b9b8523cedc6a163b7e2e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %