Cinc cloruro ≥97.0%, en gránulos, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
8780-20EA 0 EUR
8780-20 8780-02 8780-04
Cinc cloruro ≥97.0%, en gránulos, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
Pto. Ebullición: 732 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 283 °C
Densidad: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 97.0 %
ACS - Assay (ZnCl₂) ≥97.0 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.06 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
Oxychloride Passes Test
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Solubility Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (off-white to gray granules)