Cinc cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Z0014-25G Z0014-300G
TCIAZ0014-25GEA 20 EUR
TCIAZ0014-25G TCIAZ0014-300G
Cinc cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
Pto. Ebullición: 732°C
Pto. de fusión: 290°C
Densidad: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,10132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3bcae070a13e60d7c0d0b673b87bb89d9abf754&vid=81fc5df3a8307fa0734181a91e2623412c23a755&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %