Paladio ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
46327.G1 46327.G5
46327.G1EA 584 EUR
46327.G1 46327.G5
Paladio ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Palladium
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Densidad: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6