Fulereno C60 ≥99.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen

B1660-1G B1660-100MG
TCIAB1660-1GEA 129 EUR
TCIAB1660-1G TCIAB1660-100MG
Fulereno C60 ≥99.0% (by HPLC)
Fulereno C60
Formula: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Pto. de fusión: > 280 °C
Densidad: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00151408
Núm. CAS: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,01462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9621e9e818dd79e0860d45aa7fa0184e7954f5d&vid=f9621e9e818dd79e0860d45aa7fa0184e7954f5d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Absorbance (E1%1cm) min. 750 (335.5nm)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR