Dietil éter-trifluoruro de boro ≥98.0% (W)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
B0527-100ML
B0527-25ML
B0527-500ML
TCIAB0527-100MLEA
21
EUR
TCIAB0527-100ML
TCIAB0527-25ML
TCIAB0527-500ML
Dietil éter-trifluoruro de boro ≥98.0% (W)
Dietil éter-trifluoruro de boro
Formula:
C₄H₁₀BF₃O MW: 141.93 g/mol Pto. Ebullición: 124°C Pto. de fusión: –60°C Pto. de inflamación: 59 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013194 Núm. CAS: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8 I Índice Merck: 14,01350 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (Gravimetric Method) | 98.0 to 102.0 % |