cis-Platino
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Platinol
D3371-1G D3371-100MG
TCIAD3371-1GEA 195 EUR
TCIAD3371-1G TCIAD3371-100MG
cis-Platino
cis-Platino
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300.05 g/mol
Pto. de fusión: 270°C
Número MDL: MFCD00011623
Núm. CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,02317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302db6fac7fb4af592838f6375af8fe64dcba2c6&vid=302db6fac7fb4af592838f6375af8fe64dcba2c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 8.90 to 9.80 %