(±)-Ácido 2-bromobutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutanoic acid
B0564-25G B0564-500G
TCIAB0564-25GEA 19 EUR
TCIAB0564-25G TCIAB0564-500G
(±)-Ácido 2-bromobutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Ácido 2-bromobutírico
Formula: H₃CCH₂BrCHCOOH
MW: 167 g/mol
Pto. Ebullición: 214 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –4°C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004216
Núm. CAS: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a84cc1aa7db48cee0d9bf46994f237c180631bbb&vid=a84cc1aa7db48cee0d9bf46994f237c180631bbb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %