(±)-Ácido 2-clorobutírico ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0146-25ML C0146-5ML
TCIAC0146-25MLEA 266 EUR
TCIAC0146-25ML TCIAC0146-5ML
(±)-Ácido 2-clorobutírico ≥90.0% (por GC)
(±)-Ácido 2-clorobutírico
Formula: C₄H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de fusión: 37 °C
Densidad: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00021697
Núm. CAS: 4170-24-5
EINECS: 224-029-5
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&vid=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %