(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C0268-25G C0268-500G
TCIAC0268-25GEA 16 EUR
TCIAC0268-25G TCIAC0268-500G
(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol ≥98.0% (por GC)
(±)-3-Cloro-1,2-propanodiol
Formula: C₃H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: -40°C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 137°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004712
Núm. CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&vid=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %