DL-Metionina
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: (±)-Metionina, H-DL-Met-OH
RC-071 RC-070
RC-071EA 294 EUR
RC-071 RC-070
DL-Metionina
DL-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Pto. de fusión: ∼136 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063096
Núm. CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Índice Merck: 13,06004