DL-Metionina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (±)-Metionina, H-DL-Met-OH
M0463-25G M0463-500G
TCIAM0463-25GEA 16 EUR
TCIAM0463-25G TCIAM0463-500G
DL-Metionina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Pto. de fusión: ∼136 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063096
Núm. CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Índice Merck: 14,05975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b86b33aba6043ba7db47a7e44626516a56edbc7a&vid=b86b33aba6043ba7db47a7e44626516a56edbc7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency