DL-Homocisteína ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (±)-Homocisteína
H0159-1G H0159-5G
TCIAH0159-1GEA 68 EUR
TCIAH0159-1G TCIAH0159-5G
DL-Homocisteína ≥90.0% (by titrimetric analysis)
DL-Homocisteína
Formula: C₄H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004898
Núm. CAS: 454-29-5
EINECS: 207-222-9
Índice Merck: 14,04734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=135b293a1a464559cb498af13eb5844d452982a2&vid=135b293a1a464559cb498af13eb5844d452982a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %