Ácido DL-málico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
M0020-25G
M0020-500G
TCIAM0020-25GEA
16
EUR
TCIAM0020-25G
TCIAM0020-500G
Ácido DL-málico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido DL-málico
Formula:
HOOCCH(OH)CH₂COOH MW: 134.09 g/mol Pto. Ebullición: 306 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064212 Núm. CAS: 617-48-1 EINECS: 230-022-8 Índice Merck: 14,05707 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 129.0 to 134.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |