(±)-Ácido mercaptosuccínico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0064-25G M0064-500G M0064-100G
TCIAM0064-25GEA 19 EUR
TCIAM0064-25G TCIAM0064-500G TCIAM0064-100G
(±)-Ácido mercaptosuccínico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(±)-Mercaptosuccinic acid
Formula: C₄H₆O₄S
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004860
Núm. CAS: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Índice Merck: 14,09343
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=672051bba62b0f9fbb28e3f8ccff6f2d2a02caa9&vid=672051bba62b0f9fbb28e3f8ccff6f2d2a02caa9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency