(±)-3-(Dietilamino)-1,2-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
D1721-25G D1721-500G
TCIAD1721-25GEA 48 EUR
TCIAD1721-25G TCIAD1721-500G
(±)-3-(Dietilamino)-1,2-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-3-(Dietilamino)-1,2-propanodiol
Formula: C₇H₁₇NO₂
MW: 147.22 g/mol
Pto. Ebullición: 233°C
Pto. de fusión: -30
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00004716
Núm. CAS: 621-56-7
EINECS: 210-693-3
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2abca30fc11bcd06d987e6c21c7e87ac051406eb&vid=2abca30fc11bcd06d987e6c21c7e87ac051406eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %