(±)-2-Aminopropan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0942-25G A0942-5G
TCIAA0942-25GEA 68 EUR
TCIAA0942-25G TCIAA0942-5G
(±)-2-Aminopropan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-2-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: 8 °C
Densidad: 0,928 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 83°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008085
Núm. CAS: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,00468
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81fc014e12b40b8199bfeff6364f386246918d73&vid=81fc014e12b40b8199bfeff6364f386246918d73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9620 to 0.9660
Refractive index n20/D 1.4480 to 1.4520