(±)-2-Tridecanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0633-25G T0633-5G
TCIAT0633-25GEA 1026 EUR
TCIAT0633-25G TCIAT0633-5G
(±)-2-Tridecanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Tridecanol
Formula: C₁₃H₂₈O
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 0,8215 g/cm³ (34 °C)
Número MDL: MFCD00037601
Núm. CAS: 1653-31-2
EINECS: 216-723-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa42373e68e1cda3d7a0604d79bee70bce208bdb&vid=aa42373e68e1cda3d7a0604d79bee70bce208bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %