(±)-1,2-Butanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0804-500G B0804-25G
TCIAB0804-500GEA 45 EUR
TCIAB0804-500G TCIAB0804-25G
(±)-1,2-Butanodiol ≥98.0% (por GC)
(±)-1,2-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 193 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,0189 g/cm³ (0 °C)
Número MDL: MFCD00004570
Núm. CAS: 584-03-2
EINECS: 209-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&vid=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %