(±)-1,2-Dodecanodiol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1861-25G D1861-500G
TCIAD1861-25GEA 21 EUR
TCIAD1861-25G TCIAD1861-500G
(±)-1,2-Dodecanodiol ≥93.0% (por GC)
(±)-1,2-Dodecanodiol
Formula: C₁₂H₂₆O₂
Número MDL: MFCD00004726
Núm. CAS: 1119-87-5
EINECS: 214-289-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dd5b9b2ce657c89540a9a13a45e328ea93f9d75&vid=3dd5b9b2ce657c89540a9a13a45e328ea93f9d75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C