DL-Valina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(±)-Valina, H-DL-Val-OH
V0013-25G
V0013-500G
TCIAV0013-25GEA
17
EUR
TCIAV0013-25G
TCIAV0013-500G
DL-Valina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Valina
Formula:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Pto. Ebullición: 217 Pto. de fusión: 86 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004267 Núm. CAS: 516-06-3 EINECS: 208-220-0 Índice Merck: 14,09909 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |