(±)-3,7-Dimetil-3-octanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0991-25ML T0991-500ML
TCIAT0991-25MLEA 16 EUR
TCIAT0991-25ML TCIAT0991-500ML
(±)-3,7-Dimetil-3-octanol ≥98.0% (por GC)
(±)-3,7-Dimetil-3-octanol
Formula: C₁₀H₂₂O
Pto. Ebullición: 196°C
Densidad: 0,828 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00004482
Núm. CAS: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c765110eda67c5ab0a63c14ad49caa45bd1f6e9&vid=2c765110eda67c5ab0a63c14ad49caa45bd1f6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %