(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
M0384-25ML
M0384-500ML
TCIAM0384-25MLEA
16
EUR
TCIAM0384-25ML
TCIAM0384-500ML
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol ≥99.0% (por GC)
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol
Formula:
C₆H₁₄O₂ MW: 118.18 g/mol Pto. Ebullición: 197°C Pto. de fusión: -40 Pto. de inflamación: 98°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004547 Núm. CAS: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Índice Merck: 14,04710 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...