(±)-Ácido 2-fenilbutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-2-Phenylbutanoic acid, 2-Phenylbutanoic acid
P0164-25G P0164-500G
TCIAP0164-25GEA 25 EUR
TCIAP0164-25G TCIAP0164-500G
(±)-Ácido 2-fenilbutírico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Ácido 2-fenilbutírico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 272°C
Pto. de fusión: 39…42 °C
Número MDL: MFCD00002667
Núm. CAS: 90-27-7
EINECS: 201-982-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83cd335305fefe69a723157abddfd4c1c62edf56&vid=83cd335305fefe69a723157abddfd4c1c62edf56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency