DL-m-Tirosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(m-Hydroxyphenyl)-DL-alanine, 3-Hidroxifenilalanina
T0787-1G T0787-5G
TCIAT0787-1GEA 35 EUR
TCIAT0787-1G TCIAT0787-5G
DL-m-Tirosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-m-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 283 °C
Densidad: 1,456 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002597
Núm. CAS: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Índice Merck: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0bd093681a75cf25f0b7ddc4c8dbfe8b21c41a2&vid=d0bd093681a75cf25f0b7ddc4c8dbfe8b21c41a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency