DL-Tirosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(p-Hydroxyphenyl)-DL-alanine, 4-Hidroxifenilalanina, H-DL-Tyr-OH
T0549-25G
T0549-5G
TCIAT0549-25GEA
37
EUR
TCIAT0549-25G
TCIAT0549-5G
DL-Tirosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-Tirosina
Formula:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181.19 g/mol Pto. Ebullición: 378 Pto. de fusión: 285 |
Número MDL:
MFCD00063074 Núm. CAS: 556-03-6 EINECS: 209-113-1 Índice Merck: 12,09970 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |