(±)-Ácido fenilsuccínico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P0155-25G P0155-500G
TCIAP0155-25GEA 18 EUR
TCIAP0155-25G TCIAP0155-500G
(±)-Ácido fenilsuccínico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(±)-Ácido fenilsuccínico
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 368 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 167…169 °C
Número MDL: MFCD00004256
Núm. CAS: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad79865bc2fa4a49b7cbf85a8d6adb5a97f4ea7b&vid=ad79865bc2fa4a49b7cbf85a8d6adb5a97f4ea7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency