(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0159-25ML O0159-100ML
TCIAO0159-25MLEA 30 EUR
TCIAO0159-25ML TCIAO0159-100ML
(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Octen-3-ol
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: –49 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 63°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004589
Núm. CAS: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&vid=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %